Learn More
Thermo Scientific™ Tampon kinase Q (5X)
Code produit 10796221
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 ml, 4 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10796221 4 ml, 4 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10796221 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PV5125
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Kinase buffer that has been specially optimized for use with PIK3C3 (hVPS34).
Kinase buffer that has been specially optimized for use with PIK3C3 (hVPS34).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Concentration 5X
À utiliser avec (équipement) Pharma et biopharma, biologie des protéines, développement et recherche pharmaceutique, identification et validation des cibles et des dérivations, biologie des kinases, études biochimiques des voies kinases, études d’activité des voies kinase Lanthascreen™, études des voies kinase Adapta Universal™, enzyme et
Forme physique Liquide
Quantité 4 ml, 4 ml
Forme Liquide
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.