Learn More
Thermo Scientific™ Tampon kinase R (5X)
Code produit 10528170
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 ml, 4 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10528170 4 ml, 4 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10528170 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PV5101
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Kinase buffer that has been specially optimized for use with the Class I & II PI3 kinases.
Kinase buffer that has been specially optimized for use with the Class I & II PI3 kinases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 5X
À utiliser avec (équipement) Pharma et biopharma, biologie des protéines, développement et recherche pharmaceutique, identification et validation des cibles et des dérivations, biologie des kinases, études biochimiques des voies kinases, études d’activité des voies kinase Lanthascreen™, études des voies kinase Adapta Universal™, enzyme et
Forme physique Liquide
Quantité 4 ml, 4 ml
Forme Liquide