Learn More
Invitrogen™ Kinase Buffer S (5X)
Code produit 11535386
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 ml
Conditionnement:
4mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11535386 4 ml 4mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11535386 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PV5213
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Tampon kinase S (5X)
Kinase buffer that has been specially optimized for use with LRRK2 and LRRK2 mutants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tampon kinase S
Concentration 5X
À utiliser avec (équipement) Mutants LRRK2 et LRRK2
Forme physique Liquide
Quantité 4 ml
Comprend Le tampon kinase S 5X peut être livré congelé ou à température ambiante. Il doit être stocké à température ambiante (20 à 30°C).