Learn More
Thermo Scientific™ Tampon kinase T (5X)
Code produit 10092803
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 ml, 4 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10092803 4 ml, 4 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10092803 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PV5373
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Kinase buffer that has been specially optimized for use with the Type III PI4 kinases including PI4KA and PI4KB.
Kinase buffer that has been specially optimized for use with the Type III PI4 kinases including PI4KA and PI4KB.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 5X
À utiliser avec (équipement) Pharma et biopharma, identification et validation des cibles et des dérivations
Conditionnement 1/boîte
Forme physique Liquide
Quantité 4 ml, 4 ml
Forme Liquide