Learn More
Kinase Quench Buffer
Code produit 10033343
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10033343 1 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10033343 Fournisseur Invitrogen Code fournisseur P2825
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Tampon de quench kinase
Le tampon d’absorption de la kinase (500 mM EDTA) est un composant essentiel des dosages de kinase à l’aide de la technologie LanthaScreen™. Le tampon d’absorption de la kinase est utilisé pour arrêter la réaction de la kinase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tampon de quench kinase
Forme physique Liquide
Quantité 1 ml
Comprend Le tampon d’absorption de kinase (500 mM d’EDTA dans l’eau) peut être expédié congelé ou à température ambiante. Conserver à température ambiante (entre 20 et 30°C).