Learn More
Invitrogen™ Kinase Tracer 1710, 25 μM
Product Code. 10468468 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 μl
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
10468468 25 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10468468 Supplier Invitrogen™ Supplier No. PV6088
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Le traceur de kinase 1710 Alexa Fluor™ est détecté par l’ajout d’un anticorps anti-tag marqué Eu.
  • Excitation / Émission (nm) : 340/615, 665
  • marquage ou colorant : Alexa Fluor™ 647
  • Enzyme cible : Kinases (multiples)
  • Kinases validées : PIK3CA, ABL1, ABL1 E255K, ABL1 G250E, ABL1 Y253F, WNK3
  • Dans le dosage de liaison de la kinase Eu LanthaScreen™, la liaison d’un conjugué ou d’un traceur Alexa Fluor™ tel qu’un traceur de kinase 1710 à une kinase est détectée par l’ajout d’un anticorps anti-tag marqué Eu. La liaison du traceur et de l’anticorps à une kinase entraîne un niveau élevé de FRET (Forster Resonance Energy Transfer, transfert d’énergie par résonance de type Förster), tandis que le déplacement du traceur avec un inhibiteur de kinase entraîne une perte de FRET. Contrairement à de nombreux dosages d’activité de la kinase, ce test est simple à lire et à mélanger, sans étape de développement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Doser Test de liaison de la kinase
Entrée du dosage Liaison biochimique / cinétique
Contenu et stockage Conserver à -20°C.
Excitation / émission 340/615, 665
À utiliser avec (application) TR-FRET
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques
Format Plaque à 384 puits
Marqueur ou colorant Alexa Fluor™ 647
Quantité 25 μl
Affichage Cinétique
Conditions d’expédition Glace carbonique
Entrée cible ABL1 G250E, ABL1 E255K, ABL1 Y253F, ABL1, PIK3CA/PIK3R1, WNK3
Type Traceur de kinase
Kinases validées PIK3CA, ABL1, ABL1 E255K, ABL1 G250E, ABL1 Y253F, WNK3