Få mere at vide
Thermo Scientific™ Kinase Tracer 178, 25 μM
Artikelnummer. 10340074
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
25 µl
Pakningsstørrelse:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Pakningsstørrelse
10340074 25 µl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10340074 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PV5593
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Dans le dosage de liaison LanthaScreen™ Eu Kinase, la liaison d’un conjugué ou d’un traceur Alexa Fluor™ tel que Kinase Tracer 178 à une kinase est détectée par l’ajout d’un anticorps anti-tag marqué Eu.
Dans le dosage de liaison LanthaScreen™ Eu Kinase, la liaison d’un conjugué ou d’un traceur Alexa Fluor™ tel que Kinase Tracer 178 à une kinase est détectée par l’ajout d’un anticorps anti-tag marqué Eu. La liaison de l’anticorps et du traceur à une kinase entraîne un degré élevé de FRET, tandis que le déplacement du traceur avec un inhibiteur de kinase entraîne une perte de FRET. Contrairement à de nombreux dosages d’activité kinase, ce dosage est un dosage simple de lecture et de mélange, sans étapes de développement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cible Kinases (multiples)
À utiliser avec (application) TR-FRET
Doser Test de liaison de la kinase
Contenu et stockage Stockage à -20°C.
Entrée du dosage Liaison biochimique/cinétique
Marqueur ou colorant Alexa Fluor 647
Type de produit Traceur de kinase
Quantité 25 µl
Format Plaque de 384 puits
Affichage Cinétique
Conditions d’expédition Glace carbonique
Entrée cible PTK6, DDR2, BMPR1A, RAF1 (cRAF) Y340D Y341D, ACVR1B, WNK2, TEC, DDR1, EPHB4, ERBB4, KIT V654A, TGFBR1, NLK, TGFBR2, EPHB3, BRAF V599E, BRAF, ACVR2B, ACVR2A
Gamme de produits LanthaScreen
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques
Vis mere Vis mindre
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.