Learn More
Alexa Fluor™ Kinase Tracer 199, 25 μM
Code produit 10275264
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10275264 25 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10275264 Fournisseur Alexa Fluor™ Code fournisseur PV5830
 Article restreint
En stock
Le traceur de kinase 199 Alexa Fluor™ est détecté par l’ajout d’un anticorps anti-tag marqué Eu.
  • Couleur : Rouge lointain
  • Excitation / Émission (nm) : 340/665
  • marquage ou colorant : Alexa Fluor™ 647
  • Enzyme cible : Kinases (multiples)
  • Kinases validées : EGFR T790M L858R, EPHB4, KIT V654A, MAPK9 (JNK2), RIPK2
  • Dans le dosage de liaison de la kinase Eu LanthaScreen™, la liaison d’un conjugué ou d’un traceur Alexa Fluor™ tel qu’un traceur de kinase 199 à une kinase est détectée par l’ajout d’un anticorps anti-tag marqué Eu. La liaison du traceur et de l’anticorps à une kinase entraîne un niveau élevé de FRET (Forster Resonance Energy Transfer, transfert d’énergie par résonance de type Förster), tandis que le déplacement du traceur avec un inhibiteur de kinase entraîne une perte de FRET. Contrairement à de nombreux dosages d’activité de la kinase, ce dosage est simple à lire et à mélanger, sans étape de développement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Doser Test de liaison de la kinase
Entrée du dosage Liaison biochimique / cinétique
Couleur Rouge lointain
Contenu et stockage Conserver à -20°C.
Méthode de détection Fluorescent
Excitation / émission 340/665
À utiliser avec (application) TR-FRET
Marqueur ou colorant Alexa Fluor™ 647
Quantité 25 μl
Conditions d’expédition Glace carbonique
Entrée cible MAPK8, EGFR, RIPK2, MAPK9, EGFR T790M L858R, MAPK14, MAPK10, EGFR L861Q, EGFR L858R
Type Traceur de kinase
Kinases validées EGFR T790M L858R, EPHB4, KIT V654A, MAPK9 (JNK2), RIPK2