Learn More
Thermo Scientific™ Kinase Tracer 236, 50 μM
Code produit 10529763
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10529763 25 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10529763 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PV5592
 Article restreint
En stock
Dans le dosage de liaison LanthaScreen™ Eu Kinase, la liaison d’un conjugué ou d’un traceur Alexa Fluor™ tel que Kinase Tracer 236 à une kinase est détectée par l’ajout d’un anticorps anti-tag marqué Eu.
Dans le dosage de liaison de la kinase Eu LanthaScreen™, la liaison d’un conjugué ou d’un traceur Alexa Fluor™ tel qu’un traceur de kinase 236 à une kinase est détectée par l’ajout d’un anticorps anti-tag marqué Eu. La liaison du traceur et de l’anticorps à une kinase entraîne un niveau élevé de FRET (Forster Resonance Energy Transfer, transfert d’énergie par résonance de type Förster), tandis que le déplacement du traceur avec un inhibiteur de kinase entraîne une perte de FRET. Contrairement à de nombreux dosages d’activité de la kinase, ce test est simple à lire et à mélanger, sans étape de développement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Doser Test de liaison de la kinase
Entrée du dosage Liaison biochimique / cinétique
Contenu et stockage Conserver à -20°C.
À utiliser avec (application) TR-FRET
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques
Format Plaque à 384 puits
Marqueur ou colorant Alexa Fluor™ 647
Quantité 25 μl
Affichage Cinétique
Conditions d’expédition Glace carbonique
Entrée cible CSF1R, CSK, EPHA5, PDGFRA T674I, PDGFRA V561D, RET Y791F, SYK, TYRO3, ZAP70, MAP4K5, PRKCQ, PRKX, ROCK2, IKBKE, PAK4, MAP3K2, LRRK2 D1994A, GRK7, GSK3A, GSK3B, SNF1LK2, MAP2K1 S218D S222D, FGFR1, FGFR2, MAP3K10, MAP3K9, JAK2 JH1 JH2, AMPK (A2/B1/G1), CAMK2B, CHEK1, PIM2, PRKCN, PRKD2, PRKG2, RPS6KA5, MELK, BLK, EPHB2, IGF1R, LYNA, MERTK, RET V804L, ROS1, TEK, TTK, SGK, CHUK, IKBKB, TAOK3, TYK2, IRAK1, MYLK2, SRPK2, STK4, FLT1, MUSK, CAMK2D, LRRK2 R1441C, DYRK1A, DYRK3, MAP2K1, MAP2K6, RPS6KA6, BMX, EPHA4, FYN, PTK2, PTK2B, RET, MAP4K2, MINK1, GRK6, JAK3, LRRK2, AMPK (A1/B1/G1), AURKA, CAMK1D, CAMK4, PIM1, PKN1, PRKD1, PRKG1, RPS6KA4, STK22D, NUAK1, EPHA3, FLT3, FLT4, INSR, LCK, YES1, KDR, MET, TNK2, PRKCI, CAMK2A, RPS6KA3, MAP3K3, ABL2, AXL, FGFR3, FGFR3 K650E, FGR, HCK, AURKB, TAOK2, MAP3K11, CAMKK1, CDC42BPA, CDK1, CDK5, CDK8, CDK9/Cyclin K, MAP2K3, CSNK1G3, DMPK, DYRK1B, ACVR1, EPHA1, EPHA8, LYNB, MST1R, PDGFRA D842V, MAP4K4, LRRK2 G2019S, CAMKK2, CDC42BPB, CDK2, CDK7, CDK9/Cyclin T1, EPHA2, FER, LTK, PDGFRA, PDGFRB, MARK4, RPS6KB1, EGFR T790M, EPHA7, EPHB1, PHKG1, ROCK1, RPS6KA1, TBK1, JAK2, MARK1, PHKG2, MLCK, PAK6, SLK, LIMK1, MKNK2, MYLK, FRK, ITK, LRRK2 I2020T, BRSK1, CLK2, PDK1, MAP2K2, MAP3K14, MAP2K6 S207E T211E, FLT3 D835Y, SRC, GRK5, GRK4, STK3, BTK, FES, KIT T670I, RPS6KA2, SGKL, STK25, PAK7, PRKACA, CLK1, CLK4, MARK2, STK17A, PRKCH, EIF2AK2, MAP3K5, LIMK2, STK16
Type Traceur de kinase