Learn More
Invitrogen™ Kinase Tracer 314, 25 μM
Description
- Excitation / Émission (nm) : 340/615, 665
- marquage ou colorant : Alexa Fluor™ 647
- Enzyme cible : Kinases (multiples)
- Kinases validées : PIK3CD, PIK3CG, FRAP1 (mTOR)
- Dans le dosage de liaison de la kinase Eu LanthaScreen™, la liaison d’un conjugué ou d’un traceur Alexa Fluor™ tel qu’un traceur de kinase 314 à une kinase est détectée par l’ajout d’un anticorps anti-tag marqué Eu. La liaison du traceur et de l’anticorps à une kinase entraîne un niveau élevé de FRET (Forster Resonance Energy Transfer, transfert d’énergie par résonance de type Förster), tandis que le déplacement du traceur avec un inhibiteur de kinase entraîne une perte de FRET. Contrairement à de nombreux dosages d’activité de la kinase, ce test est simple à lire et à mélanger, sans étape de développement.
Spécification
Spécification
| Doser | Test de liaison de la kinase |
| Entrée du dosage | Liaison biochimique / cinétique |
| Contenu et stockage | Conserver à -20°C. |
| Excitation / émission | 340/615, 665 |
| À utiliser avec (application) | TR-FRET |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques |
| Format | Plaque à 384 puits |
| Marqueur ou colorant | Alexa Fluor™ 647 |
| Quantité | 25 μl |
| Affichage | Cinétique |
| Afficher plus |