Learn More
Kinematica Outil de générateur d’homogénéiseur POLYTRON™
Code produit 11837194 Tous les produits Kinematica Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Générateurs Polytron™
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11837194 Générateurs Polytron™ 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11837194 Fournisseur Kinematica Code fournisseur 11090010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    245.00€
    169.00€ / 1 pièces
    Économisez 76.00€
    31% de réduction
Expédition estimée: 04-02-2027
Conçu pour un entretien simple et rapide des générateurs Polytron™.
  • S’adapte à tous les générateurs Polytron™ entre 5 et 60 mm
  • Précision faite par des artisans suisses qualifiés
Spécification
Description Outil pour homogénéiseur
À utiliser avec (application) Remplacement des rotors sur les homogénéiseurs
À utiliser avec (équipement) Générateurs Polytron™