Learn More
Kinematica Homogénéiseur Polytron™ PT 2500 E
Code produit 10785812 Tous les produits Kinematica Produits
Change view
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension unitSize
10785812 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10785812 Fournisseur Kinematica Code fournisseur 11010055
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
  • Socle
Requires
Générateurs (vendus séparément ; voir les accessoires Polytron)
Les unités polyvalentes associent qualité, commodité et hautes performances pour un traitement rapide et reproductible des échantillons et une uniformité constante d’échantillon à échantillon
  • Vitesse réglable
  • Pour une utilisation intensive
  • Moteur haute vitesse et haute performance
  • Support inclus
  • Le moteur à démarrage progressif empêche les éclaboussures et la perte d’échantillons
  • Connexion rapide : changez le générateur d’une main
  • Accepte une large gamme de générateurs Polytron en acier inox (à commander séparément)
Pulvérisation des tissus végétaux et animaux, les graines et les céréales, l’extraction des sols, l’extraction d’ADN / ARN, la préparation d’échantillons Karl Fischer, la toxicologie et les sciences alimentaires
Spécification
Tension 230 V
Modèle PT 2500 E