Learn More
Kinematica Moteurs pour homogénéiseur Polytron™ PT3100D
Code produit 11980359 Tous les produits Kinematica Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
11980359 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11980359 Fournisseur Kinematica Code fournisseur 11010121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5034.45€
    4238.00€ / 1 pièces
    Économisez 796.45€
    15% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Cordon d’alimentation, logiciel PC, câble de connexion RS-232/USB
Pour les applications exigeant une reproductibilité élevée et une mise à l'échelle aisée. Le système de contrôle et de régulation entièrement numérisé est très facile à utiliser. L'écran LCD rétroéclairé affiche tous les paramètres, qui peuvent être modifiés à l'aide du clavier à membrane.
  • Fonctionnement facile grâce à un interrupteur marche / arrêt et un clavier à membrane
  • Contrôle numérique de la vitesse pour une longue durée de vie de l’équipement
  • Protection contre la surchauffe, la surcharge et le blocage
  • Stabilité de la vitesse, même avec des variations dans la viscosité
  • Réglage facile de la hauteur du moteur (selon le support)
  • Agrégats rapidement commutés avec le couplage Click and Go
  • Nettoyage facile des agrégats avec EasyClean Conception
Caractéristiques
  • Couplage moteur : Agrégats avec couplage F
  • Niveau sonore (entraînement sans agrégat) : 66 dB(A) à 25 000 tr/min ; 73 dB(A) à 30 000 tr/min
  • Moteur : Universel avec balais de carbone
  • Puissance d'entraînement : 1200 W
  • Dimensions (L x l x H) : 24 x 13 x 26,5 cm
  • Poids : 3,9 kg
Remarque : le support ST-F10/600 n'est pas inclus (vendu séparément).
Spécification
Vitesse 30 000 tr/min
Tension 230 V
Capacité (métrique) 10 L
Plage de volume (métrique) 0,1 ml à 10 L
À utiliser avec (application) Homogénéisation
À utiliser avec (équipement) PT3100D
Comprend Cordon d’alimentation 230 V EU, câble de connexion RS-232/USB
Modèle PT 3100 D, 230 V
Niveau sonore 66 dBA à 25 000 tr/min, 73 dBA à 30 000 tr/min
Fréquence 60 Hz