Learn More
Kinematica™ Homogénéiseur portatif Polytron™ PT1200E
Code produit 10273722 Tous les produits Kinematica Produits
Change view
Click to view available options
Vitesse:
0 à 25 000 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse unitSize
10273722 0 à 25 000 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10273722 Fournisseur Kinematica™ Code fournisseur 11010025
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Cet homogénéiseur portatif ergonomique est léger et est donc idéal pour une rotation rapide de volumes d’échantillons plus petits. Pour les volumes d’échantillons de 0,05 ml à 250 ml.
Cet homogénéiseur portatif ergonomique est léger et est donc idéal pour une rotation rapide de volumes d’échantillons plus petits. Pour des volumes d’échantillon de 0,05 ml à 250 ml
  • Fonctionnement facile grâce à un interrupteur marche/arrêt et au contrôle de la vitesse
  • Commandes intelligentes à vitesse variable pour une longue durée de vie de l’équipement
  • Faible nuisance sonore
  • Support réglable en hauteur (disponible en option)
  • Nettoyage aisé
  • Plus petite taille de particules/gouttelettes : une analyse précise nécessite des échantillons homogènes
  • Préparation efficace des échantillons : la dispersion rapide permet de gagner du temps
  • Excellent pour les applications d‘homogénéisation générale, les dispersions, les suspensions, les émulsions, les pannes cellulaires et bien plus encore
  • Moteur universel avec balais de charbon
  • 80 % d’humidité relative max. pendant le stockage/fonctionnement
  • Classe de protection IP 20
Spécification
Type de produit Unité d’entraînement
Vitesse 0 à 25 000 tr/min
Puissance 100 W
Capacité (métrique) 250 ml
Plage de volume (métrique) 0,05 à 250 ml
Longueur (métrique) 220 mm
Largeur (métrique) 55 mm
À utiliser avec (application) Idéal pour la pulvérisation des tissus végétaux et animaux, les graines et les céréales, l’extraction des sols, l’extraction d’ADN/ARN, la préparation d’échantillons Karl Fischer, la toxicologie et les sciences alimentaires
Modèle PT 1200E
Plage de températures (métrique) 0°C à 40°C
Poids (métrique) Entraînement : 440 g, alimentation : 310 g