Learn More
Phenomenex™ Kinetex™ 5 μm EVO C18 100 Å, LC Column 250 x 21.2 mm, AXIA™ Packed
Description
- High pH Stable Core-Shell
- Compatible with All Analytical HPLC/UHPLC Systems
- 100% Aqueous Mobile Phases Stable
- pH Stable 1-12
- USP: L1
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 21.2 mm |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 1 to 12 |
| Porosité | 100 Å |
| Taux de carbone | 11% |
| Matériau | Silica |
| Technique | HPLC, LC/MS, UHPLC, UHPLC-MS |
| Type de produit | HPLC Column |