Learn More
Lonza™ Dosage LAL chromogène cinétique en vrac Kinetic-QCL
Code produit 11600251
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Dosage LAL chromogène cinétique en vrac Kinetic-QCL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
11600251 Dosage LAL chromogène cinétique en vrac Kinetic-QCL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11600251 Fournisseur Lonza™ Code fournisseur K50643
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Une configuration du test de détection d’endotoxines KQCL Kinetic Chromogenic LAL (KQCL™).
Cette configuration de kit en vrac ne contient pas d’endotoxine et nécessite que l’E50-643L soit commandé séparément. Il est possible de tester des lots spécifiques pour obtenir des réserves de produits plus importantes. Veuillez contacter votre représentant commercial local pour plus de détails. Le Kinetic-QCL™ test LAL chromogénique cinétique est un test quantitatif et cinétique pour la détection de l’endotoxine bactérienne à Gram négatif. Un échantillon est mélangé avec le réactif LAL reconstitué dans une plaque à 96 puits et placé dans un lecteur de plaques d’incubation qui mesure l’absorbance à 405 nm. La réaction est automatiquement surveillée au fil du temps pour détecter l’apparition d’une couleur jaune.
En présence d’endotoxine, le lysat commence à fendre le substrat chromogénique, rendant la solution jaune. Le temps nécessaire au changement est inversement proportionnel à la quantité d’endotoxines présentes. La concentration d’échantillons inconnus peut alors être calculée à partir d’une courbe standard. C’est la nature chromogénique du Kinetic-QCL™ test LAL Kinetic Chromogenic qui en fait le choix le plus approprié pour tester des parentéraux à faible volume, des vaccins, des antibiotiques et des produits biologiques. Le Kinetic-QCL™ test est moins affecté par les produits inhibiteurs qui peuvent interférer avec le mécanisme de coagulation dans les tests turbidimétriques et gelulés. Avec une plage de sensibilité de 0,005 EU/mL - 50,0 EU/mL, le Kinetic-QCL™ test LAL chromogénique cinétique est le plus sensible des tests LAL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Durée totale du dosage ∼1 heure
Type de produit Dosage LAL chromogène cinétique en vrac Kinetic-QCL