Learn More
Lonza™ Kit de dosage LAL chromogène Kinetic-QCL™
Code produit 11600111
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
192 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11600111 192 dosages 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11600111 Fournisseur Lonza™ Code fournisseur 50650U
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3645.00€
    2465.52€ / 1 kits
    Économisez 1179.48€
    32% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Détection de l’endotoxine bactérienne à Gram négatif.Le kit de dosage LAL chromogène Lonza Kinetic-QCL™ est le plus sensible aux dosages LAL.
  • Échantillon mélangé avec du réactif LAL reconstitué dans une plaque à 96 puits et placé dans le lecteur de plaques en incubation
  • Absorbance à 405 nm
  • La réaction est surveillée au fil du temps pour l’apparition de la couleur jaune
  • En présence d’endotoxine, le lysat clive le substrat chromogène, ce qui provoque la coloration jaune de la solution
  • Un certificat d’analyse est fourni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 192 dosages
Sensibilité 0,005 EU/ml à 50,0 EU/ml
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Type de produit Kit de dosage LAL chromogène Kinetic-QCL™