Learn More
Lonza™ Kit de dosage LAL chromogène Kinetic-QCL™
Description
Ce test utilise une préparation de lysat d'amébocytes de Limulus (LAL), associée à une microplaque à 96 puits, un lecteur de plaques d'absorbance et un logiciel approprié (tel que WinKQCL™) pour détecter les endotoxines par photométrie. En présence d'endotoxine, le lysat commencera à cliver le substrat chromogène, ce qui fera jaunir la solution. Le temps nécessaire au changement est inversement proportionnel à la quantité d’endotoxines présentes.
- La nature chromogène du test en fait le choix le plus approprié pour tester les solutions parentérales de faible volume, les vaccins, les antibiotiques et les produits biologiques.
- Elle est moins affectée par les produits inhibiteurs susceptibles d'interférer avec le mécanisme de coagulation dans les tests turbidimétriques et de coagulation sur gel.
- Avec une plage de sensibilité de –0,005 à 50,0 UE/ml, il s'agit du test LAL le plus sensible.
- Non destiné à la détection d'endotoxines dans des échantillons cliniques ni à l'aide au diagnostic des maladies humaines
Spécification
Spécification
| Comprend | Kinetic-QCL™ réactif de lysat, endotoxine E. coli O55:B5 et eau réactive LAL |
| Quantité | 1 kit |
| Sensibilité | 0,005 à 50,0 UE/ml |
| Durée totale du dosage | ∼1 heure |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| À utiliser avec (application) | Endotoxine bactérienne à Gram négatif |
| Type de produit | Kit de dosage LAL chromogène Kinetic-QCL |