Learn More
Kinétine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484724
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484724 25 g -
11464724 1 g 1g
11474724 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11484724 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13720.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 525-79-1 | C10H9N5O | 215.216 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
La kinétine agit comme accélérateur de croissance végétale, auxine, régulateur de croissance végétale, promoteur de division cellulaire végétale. Il agit également comme facteur de division cellulaire dans diverses parties de plantes et dans la levure. Un régulateur de croissance végétale. Augmente la croissance des cultures microbiennes.
Solubilité
Soluble dans l’eau<1mg/mL) at 25°C, Acetic acid (49,00-51,00 mg/ml), DMSO (43 mg/ml) at 25°C, ethanol (<1mg/mL) at 25°C, 0,1 N Sodium hydroxide (1% w/v), methanol (slightly), and dilute aqueous hydrochloric acid or sodium hydroxide (freely).
Remarques
Protège de la chaleur. À conserver à -20°C, à l’écart d’agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 525-79-1
Formule moléculaire C10H9N5O
Poids moléculaire (g/mol) 215.216
Numéro MDL MFCD00075757
Clé InChI QANMHLXAZMSUEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme kinetin, 6-furfurylaminopurine, 6-furfurylamino purine, 6-furfuryladenine, n6-furfuryladenine, n-furfuryladenine, cytokinin, n-furan-2-ylmethyl-9h-purin-6-amine, n6-furfurylamino purine, adenine, n-furfuryl
CID PubChem 3830
ChEBI CHEBI:27407
Nom IUPAC N-(furane-2-ylméthyl)-7H-purine-6-amine
SMILES C1=COC(=C1)CNC2=NC=NC3=C2NC=N3
Spécification
Nom chimique ou matériau Kinetin
Point de fusion ∼270°C (decomposition)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Beilstein 21703
Merck Index 14,5311
Informations sur la solubilité Soluble in water (<1mg/ml) at 25°C,Acetic acid (49.00-51.00mg/ml),DMSO (43mg/ml) at 25°C,ethanol (<1mg/ml) at 25°C,0.1 N Sodium hydroxide (1% w/v),methanol (slightly),and dilute aqueous hydrochloric acid or sodium hydroxide (freely).
Poids de la formule 215.22
Pourcentage de pureté 99%