Learn More
Kinétine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10698381 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10698381 1 g Flacon en verre 1g
10771901 5 g Flacon en verre 5g
11996811 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10698381 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 226500010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 525-79-1 | C10H9N5O | 215.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 525-79-1
Formule moléculaire C10H9N5O
Poids moléculaire (g/mol) 215.21
Clé InChI QANMHLXAZMSUEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme kinetin, 6-furfurylaminopurine, 6-furfurylamino purine, 6-furfuryladenine, n6-furfuryladenine, n-furfuryladenine, cytokinin, n-furan-2-ylmethyl-9h-purin-6-amine, n6-furfurylamino purine, adenine, n-furfuryl
CID PubChem 3830
ChEBI CHEBI:27407
Nom IUPAC N-(furane-2-ylméthyl)-7H-purine-6-amine
SMILES C1=COC(=C1)CNC2=NC=NC3=C2NC=N3
Spécification
Nom chimique ou matériau Kinetin
Point de fusion 269.0°C to 271.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 26,IV,3586
Merck Index 15,5359
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in dilute aquous hcl or naoh,slightly soluble in methanol and ethanol
Poids de la formule 215.21
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Kinetin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.