Learn More
Kinetine, TRC
Code produit 30137931
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137931 1 g 1g
17901855 100 mg 100mg
17973275 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137931 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCK5700051G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 525-79-1
Formule moléculaire C10 H9 N5 O
Poids moléculaire (g/mol) 215.21
Synonyme 6-Furfurylaminopurine, 9H-Purin-6-amine, N-(2-furanylmethyl)- (ACI), 1H-Purin-6-amine, N-(2-furanylmethyl)- (9CI), Adenine, N-furfuryl- (7CI, 8CI), Adenine, N6-furfuryl- (6CI), N-(2-Furanylmethyl)-9H-purin-6-amine (ACI), 2-Furanmethanamine, N-1H-purin-6-yl-, 6-(Furfurylamino)purine, 6-Furfuryladenine, FAP, Kinetin, Kinetin (plant hormone), KT, MB 905, MeSH ID: D007701, N-Furfuryladenine, N6-(Furfurylamino)purine, N6-Furfuryladenine, NSC 23119
Nom IUPAC N-(furan-2-ylméthyl)-9H-purine-6-amine
SMILES C(Nc1ncnc2[nH]cnc12)c3occc3
Spécification
Nom chimique ou matériau Kinetin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C10H9N5O/c1-2-7(16-3-1)4-11-9-8-10(13-5-12-8)15-6-14-9/h1-3,5-6H,4H2,(H2,11,12,13,14,15)
Poids de la formule 215.0807
Pourcentage de pureté >95%