Description
Purifiez rapidement de l’ADN de grande qualité et reproductible à partir d’échantillons de cellules et de tissus, ainsi que de bactéries cultivées, grâce au kit d’ADN cellulaire et tissulaire Thermo Scientific™ KingFisher™ Cell and Tissue DNA. Ce flux de travaux unique de purification des acides nucléiques offre une méthode optimisée alliant une cadence élevée à une flexibilité extrême.
- Purifie la DNY à partir d’un maximum de 1 x 107 cellules ou 20 mg de tissu ou 1 ml de bactéries cultivées
- Produit un ADN isolé, sans aucun inhibiteur et prêt à être utilisé dans de nombreuses applications en aval
- Comprend des protocoles simples d’utilisation pour une manipulation des échantillons en toute sécurité et une intervention minimale de l’utilisateur, ce qui permet un gain de temps libre
- Optimisé pour produire des rendements élevés d’ADN de qualité
- Convient à un large éventail d’échantillons, des cellules aux tissus
- Cadence flexible allant d’un échantillon jusqu’à 96 échantillons par cycle
- Compatible avec les applications et analyses les plus répandues
Recommandé dans les cas suivants :
Génomique, identification cible, tests vétérinaires, découverte des marqueurs biologiques, contrôle de la qualité
Spécification
Spécification
| Type d’échantillon | Tissu, Cellules cultivées, Bactéries |
| Analyses en aval compatibles | PCR, PCR en temps réel, réactions enzymatiques |
| Description | Kit ADN tissus et cellules KingFisher ; 96 échantillons |
| Volume d’élution (métrique) | 100 µl (Duo) ou 150 µl (Flex) |
| Quantité | 96 échantillons. |
| Durée de fonctionnement | 25 min. |
| Volume d’échantillon | Jusqu’à 20 mg de tissu, 1 x 107 cellules ou 1 ml de bactéries cultivées pendant la nuit |