Learn More
Thermo Scientific™ Plastiques KingFisher™ pour le format à 96 puits profonds
Code produit 12693116 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Bande d’élution
Bouchon de barrette d’élution
Consommable en plastique
Embout peigne
Pack combiné
Peigne à embouts à code-barres
À utiliser avec (équipement):
KingFisher Apex
KingFisher Flex et Presto
À utiliser avec KingFisher Duo Prime uniquement
À utiliser uniquement avec KingFisher Apex
Conditionnement:
1 pièce
100 PCS
100 pièces
40 pièces
50 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
12693116 Embout peigne À utiliser avec KingFisher Duo Prime uniquement 50 pièces
16542452 Consommable en plastique À utiliser uniquement avec KingFisher Apex 100 pièces
11744978 Embout peigne KingFisher Flex et Presto 100 PCS
12633116 Bande d’élution À utiliser avec KingFisher Duo Prime uniquement 40 pièces
15357317 Bouchon de barrette d’élution À utiliser avec KingFisher Duo Prime uniquement 40 pièces
11680243 Pack combiné À utiliser avec KingFisher Duo Prime uniquement 1 pièce
17170069 Peigne à embouts à code-barres KingFisher Apex 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 12693116 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 97003500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.75€
    86.65€ / 50 pièces
    Économisez 6.10€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Optimisez vos performances à l’aide des consommables Thermo Scientific™ KingFisher spécialement conçus pour une utilisation avec les instruments KingFisher Flex, Duo Prime et Presto.
Optimisez vos performances grâce aux Thermo Scientific™ KingFisher Plastics conçus spécifiquement pour une utilisation avec les instruments KingFisher Flex, Duo Prime, Presto et Apex. Les instruments KingFisher utilisent des plaques en plastique jetables et des peignes à pointes en PP qui conviennent parfaitement pour le traitement des particules magnétiques en raison de leur faible affinité de liaison pour les biomolécules.  Le rendement et la qualité de la protéine isolée ou de l’acide nucléique sont considérablement améliorés grâce à des plaques spéciales et des peignes à pointes conçus pour les systèmes KingFisher.
À utiliser avec : Instruments Thermo Scientific™ KingFisher, dont KingFisher Apex, KingFisher Flex, KingFisher Duo Prime et KingFisher Presto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Embout peigne
Format 96 DW Comb
Description Peigne à 12 têtes KingFisher, pour plaque à 96 puits profonds (pour Duo Prime uniquement)
À utiliser avec (équipement) À utiliser avec KingFisher Duo Prime uniquement
Gamme de produits KingFisher
Quantité 50 unités