Learn More
Descripción
The KingFisher Duo Prime system is a flexible system for sample processing that offers highly versatile, automated magnetic-particle processing for DNA/RNA, protein, and cell purification from a wide range of sources. Using revolutionary magnetic particle separation technology, this system provides excellent reproducibility and quality.
Especificaciones
Especificaciones
| Type de produit | Nucleic Acid Extraction and Cell Separation Instrument |
| Type d’échantillon | Fresh or Frozen Plant Tissues, FFPE Tissue, Cells, Blood, Plasma |
| Format | Bloc chauffant à 24 puits profonds |
| Capacité | 6 Samples |
| Jetable | Reusable |
| À utiliser avec (équipement) | KingFisher Duo Prime Purification System |
| Quantité | 1 Block |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.