Learn More
Thermo Scientific™ Plaques pré-remplies KingFisher™ Duo-Ready DNA Ultra2.0
Code produit 16336542 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
96 préparations
Conditionnement:
96 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
16336542 96 préparations 96 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16336542 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A36584
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Plaques prêtes à l’automatisation pré-remplies avec les réactifs MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 correctement configurés pour les systèmes de purification KingFisher Duo et KingFisher Duo Prime.
  • Les plaques préremplies KingFisher Duo-Ready DNA Ultra 2.0 permettent l'isolement de l'ADN génomique de 50 à 400 pb.μL de plusieurs types d'échantillons tels que le sang total, la salive, la couche leucocytaire, les écouvillons buccaux, et plus encore
  • L’ADNg purifié est idéal pour une variété d’applications de biologie moléculaire en aval
  • Principales caractéristiques des plaques pré-remplies KingFisher Duo-Ready DNA Ultra 2.0 :
    • Optimisez votre confort grâce à la chimie d'isolement MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 pré-remplie dans KingFisher. SBS plaques de microtitration
    • Simplifiez le traitement —de 12 échantillons sur l'instrument en 45 minutes, sans préparation fastidieuse des réactifs.
    • Conçu pour réduire les erreurs de l’utilisateur
    • Permet de réduire le temps de manipulation
    • Spécialement formaté pour les instruments KingFisher Duo
  • Tous les avantages des chimies de préparation d’échantillons MagMAX au format de plaque prêt à l’automatisation
  • Optimisez la commodité et la confiance grâce aux plaques pré-remplies prêtes à l’emploi et aux plastiques accessoires configurés spécifiquement pour l’instrument KingFisher Duo Prime
  • Éliminez le besoin d’aliquote de billes magnétiques, de solutions de lyse et de solutions de lavage. Il suffit de retirer l'opercule en aluminium de la plaque préremplie KingFisher Duo-Ready DNA Ultra 2.0 ; ajouter l'amplificateur, 50-400 μL de votre échantillon et de la protéinase K ; puis chargez la plaque dans l'instrument KingFisher Duo Prime
  • Éliminez la nécessité de pipeter des réactifs, de rechercher des plastiques ou de risquer des mélanges de réactifs dans votre flux de travail d’isolement d’ADN
  • Nous vous offrons :
    • Huit plaques préremplies KingFisher Duo-Ready DNA Ultra 2.0 scellées sous film plastique, suffisantes pour traiter 12 échantillons par cycle d'analyse (95 échantillons au total).
    • Huit jeux complets d'accessoires en plastique (peigne KingFisher à 12 pointes, bandes d'élution et bouchons)
    • Solution de protéinase K, solution d'amplification et solution d'élution en quantité suffisante pour 96 échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Température ambiante
À utiliser avec (équipement) Systèmes de purification KingFisher Duo et KingFisher Duo Prime
À utiliser avec (application) Extraction de l’ADN
Nbre de réactions 96 préparations