Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex Deep Well heating block
Code produit 12525977 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Unité
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12525977 Unité 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12525977 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 24075430
En stock
Le bain à sec à puits profonds KingFisher™ Flex 96 est compatible avec la plaque à puits profonds KingFisher™ Flex Microtiter 96 et la plaque à puits profonds MagMAX™ Express-96 lorsqu’elles sont utilisées sur le processeur de particules magnétiques KingFisher™ Flex équipé d’une tête à puits profonds 96.
Le bain à sec à puits profonds KingFisher Flex 96 est compatible avec la plaque à puits profonds KingFisher Flex Microtiter 96 et la plaque à puits profonds MagMAX Express-96 lorsqu’elle est utilisée sur le processeur de particules magnétiques KingFisher Flex avec tête à puits profonds 96. Veuillez noter que le bain à sec à puits profonds KingFisher Flex 96 n’est pas compatible avec la microplaque KingFisher 96 (200 µl).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format 96 puits DeepWell
Capacité 96 échantillons
À utiliser avec (équipement) KingFisher™ Flex
Gamme de produits KingFisher
Quantité Unité
Conditions d’expédition Température ambiante
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.