Description
The KingFisher™ Flex 96 KF Heating Block is compatible with the KingFisher™ 96 KF Microplate (200 μL) and the MagMAX™ Express-96 Standard Plate when used on the KingFisher™ Flex Magnetic Particle Processor with 96 Deep-Well Head. This heating block is also compatible with the KingFisher™ Flex Microtiter Deep Well 96 Plate and the MagMAX™ Express-96 Deep Well plates.
Spécification
Spécification
| Format | Plaque 96 puits |
| Capacité | 96 échantillons |
| À utiliser avec (équipement) | KingFisher™ Flex |
| Gamme de produits | KingFisher |
| Quantité | Unité |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.