Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex Purification System
Product Code. 12508117 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Type de produit:
96 Standard Head
Bloc chauffant 96 PCR
Plaque PCR 96
Tête KF et bloc de chauffage 96
Tête PCR 24 puits et bloc chauffant
Tête PCR 96 puits et bloc chauffant
Tête à 96 puits profonds et bloc chauffant
Tête 96 PCR
Unit Size:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Type de produit Unit Size
12508117 Bloc chauffant 96 PCR 1 pièce
12511788 Tête 96 PCR 1 pièce
12501758 Tête PCR 96 puits et bloc chauffant 1 pièce
11734978 Tête à 96 puits profonds et bloc chauffant 1 pièce
12579317 96 Standard Head 1 pièce
12569317 Tête KF et bloc de chauffage 96 -
12589337 Tête PCR 24 puits et bloc chauffant 1 pièce
11839520 Plaque PCR 96 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12508117 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 24075410
Expédition estimée: 14-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Préparez efficacement vos échantillons à partir de divers matériaux grâce aux systèmes de purification Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex.
Préparez efficacement vos échantillons à partir de divers matériaux grâce au système de purification Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex qui permet un traitement des particules magnétiques automatique et très polyvalent pour l’ADN/ARN, les protéines ou la purification des cellules à partir de pratiquement toutes les sources. Ce système, qui utilise une technologie révolutionnaire de séparation des particules magnétiques, permet une excellente reproductibilité et offre une excellente qualité.
Solution souple pour différents types de besoins de traitements d’échantillons. Avec 24 configurations, les clients peuvent monter le volume de traitement jusqu’à 5 ml, ce qui augmente le rendement de produit purifié. Pour les besoins de rendement plus élevés, 96 échantillons peuvent être traités avec une tête magnétique 96 puits.
  • Ce système entièrement automatisé offre une purification à grande vitesse des acides nucléiques, des protéines et des cellules.
  • Système à rendement élevé, il traite jusqu’à 96 échantillons en moins de 20 minutes.
  • Le format à 24 puits permet de multiplier le volume de l’échantillon par 10.
  • Un système ouvert et souple qui permet au client d’utiliser tous les kits à base de particules magnétiques pour satisfaire les exigences des applications.
  • Le logiciel facile à utiliser Thermo Scientific™ BindIt™ permet de contrôler l’instrument, de créer et de modifier les protocoles.
  • Des protocoles prêts à l’emploi pour différents types d’applications sont disponibles.
  • Recommandé dans les cas suivants :
  • Génomique et protéomique
  • Identification de la cible
  • Dosages vétérinaires
  • Découverte des biomarqueurs
  • Contrôle qualité
  • Médecine légale
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Type de produit Bloc chauffant 96 PCR
    À utiliser avec (application) Génomique et protéomique, identification cible, dosages vétérinaires, découverte des marqueurs biologiques, contrôle de la qualité, médecine légale
    Durée de fonctionnement 20 min
    Pour un usage en laboratoire