Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Plastics for 96 standard and PCR formats
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Optimisez vos performances grâce aux Thermo Scientific™ KingFisher Plastics conçus spécifiquement pour une utilisation avec les instruments KingFisher Flex, Duo Prime, Presto et Apex. Les instruments KingFisher utilisent des plaques en plastique jetables et des peignes à pointes en PP qui conviennent parfaitement pour le traitement des particules magnétiques en raison de leur faible affinité de liaison pour les biomolécules. Le rendement et la qualité de la protéine isolée ou de l’acide nucléique sont considérablement améliorés grâce à des plaques spéciales et des peignes à pointes conçus pour les systèmes KingFisher.
Specifications
Specifications
| Format | Plaque à 96 puits Deep-Well |
| Capacité | 96 échantillons |
| Contenu et stockage | KingFisher 96 microplate (200μL) (for Flex and Presto) *Note: Only works with KingFisher™ Flex 96 Heating Block (Cat. No. 24075420). Not to be used with KingFisher™ Flex 96 Deep-Well Heating Block (Cat. No. 24075430). |
| À utiliser avec (équipement) | KingFisher Flex et Presto |
| Quantité | 48/carton |
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.