Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Plastics for 96 standard and PCR formats
Code produit 16532452 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
KingFisher Flex
KingFisher Apex
KingFisher Flex et Presto
KingFisher Flex uniquement
À utiliser uniquement avec KingFisher Apex
Quantité:
100/Carton
48/carton
50/Carton
80/carton
Conditionnement:
100 pièces
48 pièces
50 pièces
80 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Quantité unitSize
16532452 À utiliser uniquement avec KingFisher Apex 50/Carton 50 pièces
10357939 KingFisher Flex et Presto 48/carton 48 pièces
12613126 KingFisher Flex 100/Carton 100 pièces
12603126 KingFisher Flex uniquement 80/carton 80 pièces
17160069 KingFisher Apex 100/Carton 100 pièces
17180069 KingFisher Apex 48/carton 48 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16532452 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 97002560
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    349.00€
    324.65€ / 50 pièces
    Économisez 24.35€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Optimisez vos performances à l’aide des consommables Thermo Scientific™ KingFisher spécialement conçus pour une utilisation avec les instruments KingFisher Flex, Duo Prime et Presto.
Optimisez vos performances grâce aux Thermo Scientific™ KingFisher Plastics conçus spécifiquement pour une utilisation avec les instruments KingFisher Flex, Duo Prime, Presto et Apex. Les instruments KingFisher utilisent des plaques en plastique jetables et des peignes à pointes en PP qui conviennent parfaitement pour le traitement des particules magnétiques en raison de leur faible affinité de liaison pour les biomolécules. Le rendement et la qualité de la protéine isolée ou de l’acide nucléique sont considérablement améliorés grâce à des plaques spéciales et des peignes à pointes conçus pour les systèmes KingFisher.
  • PP
  • Faible affinité de liaison pour les biomolécules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format 96 DW Comb
Capacité 96 échantillons
Contenu et stockage KingFisher Apex 96 PCR tip comb (for Apex only)
Jetable Oui
À utiliser avec (équipement) À utiliser uniquement avec KingFisher Apex
Quantité 50/Carton
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.