Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Plastics for 96 standard and PCR formats
Code produit 17180069 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
KingFisher Flex
KingFisher Apex
KingFisher Flex et Presto
KingFisher Flex uniquement
À utiliser uniquement avec KingFisher Apex
Quantité:
100/Carton
48/Carton
50/Carton
80/carton
Conditionnement:
100 pièces
48 pièces
50 pièces
80 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Quantité Conditionnement
17180069 KingFisher Apex 48/Carton 48 pièces
16532452 À utiliser uniquement avec KingFisher Apex 50/Carton 50 pièces
10357939 KingFisher Flex et Presto 48/Carton 48 pièces
12613126 KingFisher Flex 100/Carton 100 pièces
12603126 KingFisher Flex uniquement 80/carton 80 pièces
17160069 KingFisher Apex 100/Carton 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Code produit 17180069 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 97002540B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.00€
    188.65€ / 48 pièces
    Économisez 14.35€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Optimisez vos performances à l’aide des consommables Thermo Scientific™ KingFisher spécialement conçus pour une utilisation avec les instruments KingFisher Flex, Duo Prime et Presto.
Optimisez vos performances grâce aux Thermo Scientific™ KingFisher Plastics conçus spécifiquement pour une utilisation avec les instruments KingFisher Flex, Duo Prime, Presto et Apex. Les instruments KingFisher utilisent des plaques en plastique jetables et des peignes à pointes en PP qui conviennent parfaitement pour le traitement des particules magnétiques en raison de leur faible affinité de liaison pour les biomolécules. Le rendement et la qualité de la protéine isolée ou de l’acide nucléique sont considérablement améliorés grâce à des plaques spéciales et des peignes à pointes conçus pour les systèmes KingFisher.
  • Optimisez les performances grâce aux consommables pour systèmes Thermo Scientific™ KingFisher Flex™ spécifiquement conçus pour une utilisation avec ces instruments.
  • Les instruments KingFisher utilisent des plastiques à usage unique en PP.
  • Les— peignes et microplaques —en plastique sont parfaits pour le traitement des particules magnétiques en raison de leur faible affinité de liaison pour les biomolécules.
  • La conception spéciale permet une excellente récupération des microbilles magnétiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 200 μl
Contenu et stockage KingFisher 96 Plate (200 μL), Barcoded
À utiliser avec (équipement) KingFisher Apex
Quantité 48/Carton
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.