Learn More
Thermo Scientific™ Système de purification KingFisher™ Presto
Code produit 15891647 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
KF Presto avec tête 24 puits profonds
KF Presto avec tête 96 puits profonds
Tête 96 puits profonds
Tête à 24 puits profonds et bloc chauffant
Tête à 24 puits profonds
Tête à 96 puits profonds et bloc chauffant
Volume (métrique) de traitement:
200 à 5000 μl
50 à 1000 μl
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Volume (métrique) de traitement Conditionnement
15891647 KF Presto avec tête 24 puits profonds 200 à 5000 μl 1 pièce
15881647 KF Presto avec tête 96 puits profonds 50 à 1000 μl 1 pièce
15831647 Tête 96 puits profonds 50 à 1000 μl 1 pièce
15841647 Tête à 96 puits profonds et bloc chauffant 50 à 1000 μl 1 pièce
15851647 Tête à 24 puits profonds 200 à 5000 μl 1 pièce
15861647 Tête à 24 puits profonds et bloc chauffant 200 à 5000 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15891647 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 5400840
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Automatisez l’extraction de l’ADN, de l’ARN et des protéines grâce au système de purification Thermo Scientific™ KingFisher™ Presto.
Utilisez le système Thermo Scientific™ KingFisher™ Presto dans le cadre d’un système de purification automatisé avec un manipulateur de liquides pour le remplissage de plaques dans des laboratoires à haut débit.Grâce à la technologie éprouvée basée sur les particules magnétiques KingFisher, KingFisher Presto fournit des rendements de haute qualité d’acides nucléiques cibles et de protéines pour la biopharmaceutique, la biotechnologie et la recherche.
Caractéristiques :
  • Purifiez 96 ou 24 échantillons à la fois
  • Plage de volume de 50 à 5 000 μl
  • Taille réduite pour faciliter l'adaptation aux systèmes d'automatisation
  • Capacité de chauffage pour une application nécessitant des températures élevées
  • Connexion facile à plusieurs instruments de manipulation de liquides
  • Système flexible pour une grande variété d'applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit KF Presto avec tête 24 puits profonds
Volume (métrique) de traitement 200 à 5000 μl
Température de chauffage De +5°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 115°C
Échantillons par cycle 24
Type de microplaques 24 DW
Profondeur (impériale) 18,3 in
Profondeur (métrique) 465 mm
Hauteur (impériale) 15,7 in
Hauteur (métrique) 400 mm
Poids (impériale) 52,9 lb
Poids (métrique) 24 kg
Largeur (impériale) 14,2 in
Largeur (métrique) 360 mm