Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Systems Consumables
Code produit 11520625 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Peigne KingFisher
Plaque KingFisher 100 μl
Plaque KingFisher 200 μl
Conditionnement:
50 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
11520625 Peigne KingFisher 50 pièces
12673116 Plaque KingFisher 100 μl 50 pièces
12683116 Plaque KingFisher 200 μl 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11520625 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 97002070
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Optimisez vos performances avec les consommables pour systèmes Thermo Scientific™ KingFisher™, qui conviennent parfaitement au traitement des particules magnétiques.
Optimisez les performances grâce aux consommables Thermo Scientific™ KingFisher™ Systems, spécialement conçus pour une utilisation avec le système KingFisher et parfaits pour le traitement des particules magnétiques en raison de leur faible affinité de liaison pour les biomolécules. Les peignes et microplaques de pointe jetables spécialement conçus, fabriqués en PP, permettent une excellente récupération des microbilles magnétiques.
  • Spécialement conçu pour une utilisation avec le système KingFisher
  • Idéal pour le traitement des particules magnétiques en raison de leur faible affinité de liaison pour les biomolécules
  • Les microplaques et peignes à embout jetable spécialement conçus sont en polypropylène
  • Ceci permet une excellente récupération des microbilles magnétiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Traitement des particules magnétiques
À utiliser avec (équipement) Système KingFisher
Comprend Peigne KingFisher
Quantité 50/Carton