Learn More
Lenz Laborglasintrumente Distributeurs Kipp
Code produit 11536914
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11536914 3 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11536914 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 05476007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.00€
    52.66€ / 1 pièces
    Économisez 31.34€
    37% de réduction
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Tête de distributeur avec flacon (1 L)
  • complètes
  • Raccordement de joints rodés : NS 29/32
Spécification
Capacité (métrique) 3 mL
Comprend Flacon 1 L
Matériau Verre
Joint conique standard NS 29/32