Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Distributeurs Kipp
Code produit 10303391
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10303391 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10303391 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente™ Code fournisseur 05476028
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00€
    66.48€ / 1 pièces
    Économisez 42.52€
    39% de réduction
Expédition estimée: 05-01-2027
Tête de distributeur avec flacon
  • Avec flacon de 1 litre
  • Raccordement de joints rodés : NS 29/32
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Quantité 1