Learn More
Abnova™ KIRREL2 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T01)
Code produit 12832263
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μl
Unit Size:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
12832263 100 μl 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12832263 Supplier Abnova™ Supplier No. CL01.0701.0100
This item is not returnable. View return policy
Human overexpression lysate
Specifications
Lignée cellulaire 293T
À utiliser avec (application) Western Blot
Description KIRREL2 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Numéro d’ordre du gène BC007312.1
Poids moléculaire Theoretical M.W. 24.2kDa
Plasmide pCMV-KIRREL2 full-length
Test du contrôle qualité Transient overexpression cell lysate was tested with anti-KIRREL2 antibody (Mfr. No. H00084063-B01) by Western Blot.
Quantité 100 μl
Tampon de stockage Tampon d’échantillonnage 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS 2 %, glycérol 10 %, 2-mercaptoéthanol 300 mM, bleu de bromophénol 0,01 %)
Espèces hôtes Human
Contenu et stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Gadolinium standard solution 10 µg/ml
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid