Learn More
HUBER Bain à circulation chauffant 220B KISS
Description
- La température de divers objets peut être régulée en les plaçant directement dans le bain
- Équipé d’une protection contre la surcharge et le niveau faible, adapté à la classe de sécurité III/FL (DIN 12876) pour une utilisation avec des liquides inflammables
- La pompe de pression/aspiration garantit une circulation optimale et une homogénéité de la température dans le bain
- Permet de réguler la température des applications connectées de l’extérieur à l’aide de l’adaptateur de pompe
- Contrôleur de température KISS
- Fonctionnement simple avec navigation dans le menu
- Affichage en simultané les valeurs de consigne, la Tmin, la Tmax et la température réelle
- Voyants d’état pour la pompe, le refroidissement et le chauffage
- Interfaces USB et RS232
- Fonction de démarrage automatique en cas de coupure de courant
- Versions 3 couleurs disponibles : gris (standard), bleu, rouge
- En acier inox
- Adapté aux tâches courantes dans la recherche et l’industrie
Specifications
Specifications
| Type de contrôleur | KISS |
| Capacité (métrique) | 20 L |
| Certifications/Conformité | III/FL (DIN 12876) |
| Type de pompe | M16x1 AG mâle |
| Gamme de températures | de 25°C à 200°C |
| Type | KISS 220 B Thermostat avec bain en acier inoxydable |
| Capacité de chauffage | 2 kW |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Pression max. | 14 L/min ; 0,25 bar |
| Modèle | KISS 220 B |
| Show More |