Learn More
HUBER Bain chauffant / réfrigéré K6 KISS
Code produit 15622707
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
208/240 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
15622707 208/240 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15622707 Fournisseur HUBER Code fournisseur 2008.0043.98
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7439.48€
    4490.00€ / 1 pièces
    Économisez 2949.48€
    39% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les thermostats de bain de refroidissement avec bains de refroidissement isolés constituent une solution économique pour thermoréguler des objets directement dans le bain thermostaté. Les unités sont adaptées à plusieurs tâches de chauffage et de refroidissement types telles que, entre autres, la régulation de la température des échantillons, les tests de matériaux, le contrôle de la qualité et les analyses.
  • Le circulateur à refroidissement fonctionne avec des réfrigérants naturels
  • Offre une solution respectueuse de l’environnement pour la régulation de la température
  • Les circulateurs à refroidissement sont équipés d’un réglage automatique de la capacité de réfrigération
  • Réduit la consommation d’énergie et la chaleur résiduelle à l’essentiel
  • Équipé d’une protection contre la surchauffe et le niveau faible pour la classe de sécurité III/FL (DIN 12876)
  • Peut être utilisé pour les applications connectées de l’extérieur à l’aide de raccords de pompe situés à l’arrière
  • Contrôleur de température KISS
  • Fonctionnement simple avec navigation dans le menu
  • Affichage en simultané les valeurs de consigne, la Tmin, la Tmax et la température réelle
  • Voyants d’état pour la pompe, le refroidissement et le chauffage
  • Interfaces USB et RS232
  • Fonction de démarrage automatique en cas de coupure de courant
  • Versions 3 couleurs disponibles : gris (standard), bleu, rouge
  • Adapté aux tâches courantes dans la recherche et l’industrie
Spécification
Type de contrôleur KISS
Capacité (métrique) 4,5 L
Puissance de refroidissement 20°C à -20°C
Affichage OLED
Capacité de chauffage 1,6 - 2,1 kW
Pression max. 14 L/min ; 0,25 bar
Modèle KISS K6
Capacité de la pompe M16x1 AG mâle
Classe de sécurité 3/FL (DIN 12876)
Tension 208/240 V
Fréquence 50/60 Hz