Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kisspeptin-10
Product Code. 15476929
Change view
Click to view available options
Quantité:
0,5 mg
1 mg
Unit Size:
0.50mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
15476929 1 mg 1mg
15466929 0,5 mg 0.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15476929 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. J65487.M^
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is not returnable. View return policy
Pour applications de biologie moléculaire et cellulaire.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Méthode de purification HPLC
Nom usuel Metastin (45-54), amide, human
Contenu et stockage -30°C to -10°C
Format Poudre
Poids moléculaire 1302.44
Type de produit Kisspeptin-10
Quantité 1 mg
État réglementaire RUO - research use only
Séquence Tyr-Asn-Trp-Asn-Ser-Phe-Gly-Leu-Arg-Phe-NH2