Learn More
Equip Labo™ Kit de raccordement Kit Lab™
Code produit 12556895
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille : 200 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
12556895 Taille : 200 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12556895 Fournisseur Equip Labo™ Code fournisseur 5512
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00€
    116.42€ / 1 pièces
    Économisez 1.58€
    1% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-04-2027