Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacon Kjeldahl
Code produit 10529791
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 mL
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10529791 500 mL 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10529791 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 03052958
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    808.00€
    549.17€ / 10 pièces
    Économisez 258.83€
    32% de réduction
Expédition estimée: 18-12-2026
Spécification
Capacité (métrique) 500 mL
Comprend Avec joint conique et étiquette de marquage
Diamètre (métrique) externe 101 mm