Learn More
Lenz Laborglasintrumente Ballons Kjeldahl
Code produit 10604392
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 mL
250 ml
750 mL
1 L
Conditionnement:
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10604392 1 L 10 pièces
10315361 250 ml 10 pièces
10264621 100 mL 10 pièces
10420323 750 mL 10 pièces
10570112 50 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10604392 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 03052970
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1180.00€
    798.60€ / 10 pièces
    Économisez 381.40€
    32% de réduction
Expédition estimée: 29-12-2026
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Pour la détermination de l’azote dans les composés organiques
  • Avec col central
  • Avec joint conique et étiquette de marquage
  • Matériau : DURAN™
Spécification
Capacité (métrique) 1 L
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Joint conique standard NS 29/32
Diamètre (métrique) externe 126 mm
Quantité 10/paquet