Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Source de lumière froide KL 1500 HAL
Code produit 15318735 Tous les produits Schott Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type d’ampoule:
Halogène
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type d’ampoule Conditionnement
15318735 Halogène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15318735 Fournisseur SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Code fournisseur 150700
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La KL 1500 HAL est une source de lumière halogène professionnelle et neutre pour l’éclairage à fibre optique. Avec le spectre halogène de 150 Watt du CRI 100, elle est conçue pour offrir des performances optimales pour les mesures de couleurs critiques.
Avec un IRC de 100 offrant les meilleures performances en matière de mesures critiques de la couleur dans les applications des sciences de la vie et industrielles :
  • Flux lumineux de 600 lm.
  • Éclairage haute fréquence de 20 kHz.
  • Changement d'optique pour l'homogénéisation du flux lumineux.
  • Verrouillage du capteur au niveau de la douille du guide de lumière.
  • Ventilateur ultra silencieux.
  • Écran LCD.
  • Plaque de filtre à deux positions.
  • Le câble d'alimentation spécifique au pays doit être commandé séparément.
  • Les guides de lumière flexibles ou en col de cygne à fibre optique, les anneaux lumineux ou les lignes lumineuses doivent être commandés séparément.
Spécification
Type Source de lumière froide halogène à fibre optique
Type d’ampoule Halogène
Certifications/Conformité Certifié CE, classe B EMC
Dimensions (L x l x H) 200 x 286 x 147 mm
À utiliser avec (application) Éclairage de stéréomicroscopie
À utiliser avec (équipement) Guides de lumière flexibles à fibre optique SCHOTT, cols de cygne, lignes lumineuses ou anneaux lumineux avec un diamètre de guide de lumière actif de 9 mm maximum.
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur (impériale) 5,8 in
Hauteur (métrique) 147 mm
Comprend Alimentation sans cordon d'alimentation
Durée de vie de la lampe 1 500 h (ECO) ; 150 h (BOOST)
Longueur (impériale) 7,9 in
Longueur (métrique) 200 mm
Type d’éclairage Halogène
Tension 100/240 V
Puissance 150 W
Largeur (impériale) 11,3 in
Largeur (métrique) 286 mm