Learn More
Edmund Buhler Agitateur à double action KL 2
Code produit 10449882
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse de rotation:
30 à 420 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse de rotation Conditionnement
10449882 30 à 420 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10449882 Fournisseur Edmund Buhler Code fournisseur 6115 000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1915.00€
    1677.83€ / 1 pièces
    Économisez 237.17€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 06-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur polyvalent et plateforme accessoire avec 3 rouleaux de serrage et tapis antidérapant, idéal pour les diagnostics médicaux, l’hématologie, la culture ou l’analyse cellulaires.
  • Agitateur et plateforme accessoire avec 3 rouleaux de serrage et tapis antidérapant
  • Mini-agitateur qui peut passer du mouvement orbital au mouvement de va-et-vient
  • Vitesse de mouvement de va-et-vient : 30 - 420 tr/min
  • Plateforme : 300 x 300 mm avec système de fixation avec 3 rouleaux de serrage
    • Comprend un système de fixation pour flacons avec 3 rouleaux de serrage
    • Polyvalent, pour une utilisation dans les diagnostics médicaux, l’hématologie, la culture ou l’analyse cellulaires
Spécification
Vitesse de rotation 30 à 420 tr/min
Alimentation électrique 115/230 V, 50/60 Hz
Tension 115/230 V
Plage de températures (métrique) 5°C à 50°C
Fréquence 50/60 Hz
Profondeur (métrique) 455 mm
Largeur (métrique) 355 mm
Poids à l’expédition (métrique) 13,5 kg
Modèle KL 2
Plage d’humidité 85%
Comprend Barrette de serrage h 0050 118, barrette de serrage v 0050 477, bande de serrage 0050 206, bande de ressort 0050 207, support pour tubes à essai avec 68 perforations à 14 mm de diamètre, support pour tubes à essai avec 44 perforations à 16 mm de diamètre, support pour tubes à essai avec 44 perforations à 18 mm de diamètre, support pour tubes à essai avec 14 perforations de 30 mm de diamètre.
Plage de durée 0 à 120min