Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Source de lumière froide LED KL 300
Code produit 12599816 Tous les produits Schott Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme (lux):
80 Lm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme (lux) Conditionnement
12599816 80 Lm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12599816 Fournisseur SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Code fournisseur 120300
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Cette source lumineuse LED à fibre optique innovante utilise la lumière froide pour illuminer tous types d'objets dans les sciences de la vie et les applications industrielles. La luminosité équivalente à celle d'une lampe halogène de 30 watts est idéale comme système d'éclairage standard pour les besoins des inspections de routine et de la formation.
  • Flux lumineux de 80 lm.
  • Sans ventilateur, fonctionnement silencieux.
  • Conception ergonomique compacte.
  • Montage direct sur le support ou le pilier.
  • Adaptateurs pour tous les supports et version autonome disponibles.
  • Le support de montage doit être commandé séparément.
  • Alimentation à large plage de tension incluse avec système de prise à clip international.
  • Les guides de lumière à fibre optique ou les anneaux lumineux doivent être commandés séparément.
Spécification
Type Source de lumière froide
Certifications/Conformité Certifié CE, classe B EMC
Dimensions (L x l x H) 107 x 114 x 61 mm
À utiliser avec (application) Éclairage de stéréomicroscopie
À utiliser avec (équipement) Guides de lumière flexibles à fibre optique SCHOTT, cols de cygne ou anneaux lumineux avec un diamètre de guide de lumière actif de 6 mm maximum.
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur (impériale) 2,4 in
Hauteur (métrique) 61 mm
Comprend Bloc d’alimentation large gamme avec le système de prise internationale à clip
Durée de vie de la lampe 50 000 heures
Longueur (impériale) 4,2 in
Longueur (métrique) 107 mm
Type d’éclairage 1 LED blanche haute puissance
Gamme (lux) 80 Lm
Tension 100/240 V
Largeur (impériale) 4,5 in
Largeur (métrique) 114 mm