Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kleenex™ 8825 Mouchoirs en papier Balsam, 3 plis, en boîte de 12 boîtes
Code produit 30158570
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30158570 Blanc 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30158570 Fournisseur Kimberly-Clark Professional™ Code fournisseur 8825
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 10-12-2026
Les tissus faciaux sont doux et doux avec un baume protecteur contenant de la calendula et de l’alopécie pour des soins intensifs. Un format de carré vertical pour une image professionnelle et professionnelle. Chaque boîte de tissu contient des tissus faciaux à 3 plis de haute qualité, résistants et absorbants FSC certifié. 12 boîtes x 56 plis, 3 plis, blancs, taille de la fiche individuelle 20 cm (L) x 20 cm (W), (672 au total)
  • Chaque boîte individuelle de mouchoirs contient 56 mouchoirs blancs à 3 plis, mesurant chacun 20 cm (L) x 20 cm (l).
  • Les mouchoirs Balsam sont distribués à partir d'une élégante boîte cubique pour une image de haute qualité
  • Papier de soie doux 3 plis avec baume protecteur contenant du calendula et de l'aloe vera
  • La boîte est produite à partir de FSC Bois certifié FSC (Forest Stewardship Council), 90 % de fibres vierges et 10 % de fibres recyclées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Mouchoir en papier
Longueur (impériale) 12,4 in
Longueur (métrique) 31.5 cm
Largeur (impériale) 9,5 in
Largeur (métrique) 24.2 cm
Matériau Papier
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) Oficinas, gimnasios, hoteles, grandes oficinas, empresas de limpieza, baños
Quantité d’emballage 56 x 12 boîtes (672 au total)