Learn More
Kleenex™ Kleenex™ Botanics Nettoyant pour les mains moussant de luxe frais
Code produit 17812396
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
6 x 1 l
Conditionnement:
6L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
17812396 6 x 1 l 6L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17812396 Fournisseur Kleenex™ Code fournisseur 6386
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00€
    58.21€ / 6L
    Économisez 59.79€
    50% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Kleenex™ Botanics Notre savon moussant pour les mains est notre savon le plus luxueux à ce jour, enrichi en extraits d'aloe vera et de concombre. Conçu pour procurer aux utilisateurs une sensation de fraîcheur et de régénération. Laisse les mains hydratées, convient aux peaux sensibles. Chaque cassette permet de prendre 2 500 photos. 6 cassettes de nettoyant pour les mains Fresh Luxury Foam, vertes, 1 L (6 L au total)
La qualité et les soins que vous attendez de Kleenex™ La marque propose désormais une gamme harmonisée de nettoyants pour les mains en mousse de luxe pour une expérience améliorée dans les sanitaires. Kleenex™ Botanics Notre savon moussant pour les mains est notre savon le plus luxueux à ce jour, enrichi en extraits d'aloe vera et de concombre. Conçu pour procurer aux utilisateurs une sensation de fraîcheur et de régénération. Spécialement formulé pour un usage fréquent, Kleenex™ Botanics Fresh laisse vos mains hydratées. Une formule douce, testée dermatologiquement et sans danger pour les peaux sensibles. Enrichi en agents hydratants et en ingrédients nourrissants. Offrant un parfum agréable et distinctif. Kleenex™ Botanics Le nettoyant pour les mains Fresh Luxury Foam complète et s'harmonise parfaitement avec notre Kleenex™ Botanics Aircare Recharge fraîche. Compatible avec une variété de distributeurs pour s'adapter à toutes les salles de bains : Aquarius™ Distributeurs en blanc (code 6948) et en noir (code 7173), et une option en acier inoxydable (code 8973). Chaque cassette permet 2 500 lavages, soit deux fois plus qu'avec un savon liquide classique. Un système de pompe à double maille unique permet d'obtenir une mousse onctueuse à chaque utilisation. Le remplissage est facile, les cassettes s'installent par simple pression et clic. Une fois vide, la cassette peut être compressée et, à l'exception de la pompe, recyclée. Porte l'Écolabel européen ; votre garantie d'une fabrication responsable à chaque étape du processus. Également disponible dans les parfums Energy et Joy (codes produits 6385 et 6387). Chaque boîte contient 6 cassettes de 1 litre.
  • 6 cassettes de nettoyant pour les mains Fresh Luxury Foam, vertes, 1 litre (6 litres au total).
  • Enrichi d'un mélange rafraîchissant d'extraits d'aloe vera et de concombre pour offrir aux utilisateurs une expérience de lavage des mains revitalisante, efficace et agréable.
  • Testé dermatologiquement, ce nettoyant pour les mains est spécialement formulé pour un usage fréquent, sans danger pour les peaux sensibles et laisse vos mains hydratées.
  • Porte l'Écolabel européen ; votre garantie d'une fabrication responsable à chaque étape du processus.
  • Compatible avec Aquarius™ Distributeurs de gel hydroalcoolique (codes produits 6948 et 7173) et Kimberly-Clark Professional™ Distributeur de gel hydroalcoolique (code produit 8973).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Jabón de manos antimicrobiano
Couleur Vert
Forme Mousse
Jetable Réutilisable
Conditionnement Cassettes
Quantité 6 L
Dimensions 6 x 1 L
Volume (métrique) 6 x 1 l