Learn More
Kleenex™ Kleenex™ Botanics Savon moussant parfumé pour les mains Joy Luxury Foam
Code produit 17822396
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
6 x 1 l
Conditionnement:
6L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
17822396 6 x 1 l 6L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17822396 Fournisseur Kleenex™ Code fournisseur 6387
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.25€
    58.21€ / 6L
    Économisez 19.04€
    24% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Kleenex™ Botanics™ Les nettoyants pour les mains en mousse sont conçus pour répondre aux normes d'hygiène des mains et créer une expérience agréable dans les toilettes. Adapté aux peaux sensibles, notre savon pour les mains le plus luxueux à ce jour, enrichi en extraits de lys blanc et de rose, laisse les utilisateurs une sensation d'apaisement, de revitalisation et d'hydratation des mains.
Améliorez votre expérience aux toilettes avec une marque de confiance et familière. Kleenex™ une marque conçue pour offrir une expérience inégalée tout en soutenant des normes d'hygiène élevées sur le lieu de travail. La qualité et les soins que vous attendez de Kleenex™ La marque propose désormais une gamme harmonisée de nettoyants pour les mains en mousse de luxe, offrant un parfum agréable et distinctif sans compromettre l'hygiène du lavage des mains. Le Kleenex™ Botanics™ Notre gamme de mousses pour les mains est notre savon pour les mains le plus luxueux à ce jour, enrichi en extraits de lys blanc et de rose, conçu pour laisser les utilisateurs une sensation d'apaisement et de revitalisation après le lavage des mains. Ces Kleenex™ Les recharges de savon sont testées hypoallergéniques et possèdent une formule douce conçue pour un lavage fréquent des mains et sans danger pour les peaux sensibles, afin de favoriser le respect des règles d'hygiène des mains sur le lieu de travail. Ce Kleenex™ Ce savon pour les mains est enrichi en agents hydratants et en ingrédients nourrissants pour laisser vos mains hydratées. Les recharges de savon pour les mains à usage commercial sont dotées d'un système de pompe à double maille unique qui délivre une généreuse dose de mousse à chaque utilisation. Les recharges de savon pour les mains permettent jusqu'à deux fois plus de lavages de mains par litre que les savons liquides classiques, chaque cartouche de savon mousse contenant 2 500 doses. Le rajeunissement et la fraîcheur Kleenex™ Botanics™ Le savon moussant de luxe pour les mains Joy complète et s'harmonise parfaitement avec le Kleenex™ Botanics™ Recharge pour aircare Joy. Ces recharges de savon pour les mains sont compatibles avec une variété de distributeurs pour s'adapter à tous les sanitaires : Aquarius™ Distributeurs de savon pour les mains en blanc (code 6948), noir (code 7173) et acier inoxydable (code 8973). Le Kimberly-Clark Les recharges de savon mousse sont conçues pour une installation rapide et facile grâce à un simple clic et la cassette de savon pour les mains peut être changée en moins de 6 secondes. Lorsque la cartouche de recharge de savon mousse pour les mains est vide, elle peut être compressée pour gagner de la place et est entièrement recyclable une fois la pompe retirée. Kleenex™ Botanics™ Les savons moussants sont également disponibles dans des parfums frais et énergisants (codes produits 6386 et 6385).
  • Chaque recharge de savon moussant pour les mains contient un litre de savon moussant de luxe.
  • Ce savon moussant pour les mains est enrichi d'un mélange relaxant d'extraits de lys blanc et de rose pour offrir aux utilisateurs une expérience de lavage des mains apaisante, efficace et agréable.
  • Testé hypoallergéniquement, ce nettoyant pour les mains est spécialement formulé pour un usage fréquent, sans danger pour les peaux sensibles et laisse vos mains hydratées.
  • Compatible avec Aquarius™ Distributeurs de gel hydroalcoolique (codes produits 6948 et 7173) et Kimberly-Clark Professional™ Distributeur de gel hydroalcoolique (code produit 8973).
  • Chaque cartouche de recharge de savon pour les mains permet jusqu'à deux fois plus de lavages par litre (2 500 doses par litre) que les savons liquides pour les mains classiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Jabón de manos antimicrobiano
Couleur Rouge
Forme Mousse
Conditionnement Cassettes
Quantité 6 L
Dimensions 6 x 1 L
Volume (métrique) 6 x 1 l