Learn More
Kimberly-Clark™ Gel désinfectant pour les mains Kleenex™ Extra
Code produit 15688740
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1,2 L
1 L
Conditionnement:
4 pièces
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15688740 1,2 L 4 pièces
16634472 1 L 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15688740 Fournisseur Kimberly-Clark™ Code fournisseur 6383
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.00€
    73.87€ / 4 pièces
    Économisez 83.13€
    52% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Enrichi en agents émollients, il élimine jusqu'à 99,99 % d'un large éventail de micro-organismes. Avec une formulation sans colorant et sans parfum, ce gel hydroalcoolique a fait l’objet de tests dermatologiques. Le Kleenex™ Les recharges de gel hydroalcoolique Extra sont conçues pour une installation rapide et facile par simple pression et clic.
  • Conçu pour offrir une expérience inégalée tout en assurant le respect des normes élevées en matière d’hygiène des mains au travail.
  • Ce désinfectant alcoolique pour les mains élimine jusqu’à 99,99 % d’un large éventail de micro-organismes.
  • Le gel hydroalcoolique convient à une utilisation dans les zones critiques en matière d'hygiène telles que les établissements de santé et les environnements de transformation alimentaire et répond aux exigences du Règlement sur les produits biocides (BPR , Règlement (UE) 528/2012).
  • Ce Kleenex™ Le désinfectant pour les mains est conforme aux normes EN12791, EN13624, EN13727, EN14476, EN14348 et EN1500.
  • La formulation sans colorant et sans parfum de ce gel désinfectant pour les mains a fait l’objet de tests dermatologiques et est enrichie d’émollients pour être compatible avec une utilisation fréquente.
  • Les recharges de gel hydroalcoolique sont compatibles avec une gamme de Aquarius™ Distributeurs de nettoyant pour les mains (codes produits 6948, 6955, 7124 et 7173).
  • Les cassettes de gel désinfectant pour les mains sont conçues pour une installation rapide et facile d’une simple pression jusqu’à entendre un clic.
  • Lorsque la cassette de gel hydroalcoolique est vide, elle peut être compressée pour économiser de l’espace et elle est entièrement recyclable une fois la pompe retirée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Gel désinfectant pour les mains
Couleur Transparent
Forme Gel
Conditionnement Cassette
Dimensions 4.8 L
Volume (métrique) 1,2 L
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • KLEENEX Gel Hand Sanitizer
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: tetradecanol, ethanol, glycerol