Learn More
Kimberly-Clark™ Gel désinfectant pour les mains Kleenex™ Extra
Code produit 16634472
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1,2 L
1 L
Conditionnement:
4 pièces
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
16634472 1 L 6 pièces
15688740 1,2 L 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16634472 Fournisseur Kimberly-Clark™ Code fournisseur 6382
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Enrichi en agents émollients, il élimine jusqu'à 99,99 % d'un large éventail de micro-organismes. Avec une formulation sans colorant et sans parfum, ce gel hydroalcoolique a fait l’objet de tests dermatologiques. Le Kleenex™ Les recharges de gel hydroalcoolique Extra sont conçues pour une installation rapide et facile par simple pression et clic.
  • Conçu pour offrir une expérience inégalée tout en assurant le respect des normes élevées en matière d’hygiène des mains au travail.
  • Ce désinfectant alcoolique pour les mains élimine jusqu’à 99,99 % d’un large éventail de micro-organismes.
  • Le gel hydroalcoolique convient à une utilisation dans les zones critiques en matière d'hygiène telles que les établissements de santé et les environnements de transformation alimentaire et répond aux exigences du Règlement sur les produits biocides (BPR , Règlement (UE) 528/2012).
  • Ce Kleenex™ Le désinfectant pour les mains est conforme aux normes EN12791, EN13624, EN13727, EN14476, EN14348 et EN1500.
  • La formulation sans colorant et sans parfum de ce gel désinfectant pour les mains a fait l’objet de tests dermatologiques et est enrichie d’émollients pour être compatible avec une utilisation fréquente.
  • Les recharges de gel hydroalcoolique sont compatibles avec une gamme de Aquarius™ Distributeurs de nettoyant pour les mains (codes produits 6948, 6955, 7124 et 7173).
  • Les cassettes de gel désinfectant pour les mains sont conçues pour une installation rapide et facile d’une simple pression jusqu’à entendre un clic.
  • Lorsque la cassette de gel hydroalcoolique est vide, elle peut être compressée pour économiser de l’espace et elle est entièrement recyclable une fois la pompe retirée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Gel pour les mains stérilisateur/désinfectant
Couleur Transparent
Forme Gel
Conditionnement Cassette
Dimensions 6 L
Volume (métrique) 1 L